Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Ermöglicht die Destillation selbst geringer Mengen.
Marke: Quickfit FP10/1
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit.
Afficher la politique du retour.
Description
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
- Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
- Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
Spécification
Birne | |
Borosilikatglas | |
28 mm |
10 ml | |
85 mm |
Product information
DateigrößeVersion: 2.8 MB
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas > Fassungsvermögen:10 ml; Buchse:14/23
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu