Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11912088
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
25 ml
25 ml
50 ml
100 ml
Außendurchmesser (metrisch):
23 mm
28 mm
38 mm
48 mm
58 mm
Höhe (metrisch):
67 mm
85 mm
89 mm
100 mm
115 mm
125 mm
135 mm
140 mm
150 mm
Packungsgröße:
1 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 11912088
Marke: Quickfit FP100/1
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Ermöglicht die Destillation selbst geringer Mengen.
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
  • Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
  • Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
  • Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
  • Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung Birne
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 135 mm
Außendurchmesser (metrisch) 58 mm