Learn More
Quickfit™ birnenförmiger Kolben mit Hals, aus Borosilikatglas
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
Marke: Quickfit FP25/1
23.51 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.03000kg
Beschreibung
Ermöglicht Destillation bis zu kleinen Mengen.
- Mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas in höchster Qualität
- Ideal für Halbmikrodestillationen geeignet
- Birnenförmiges Design ermöglicht die Destillation von geringen Mengen, bei der nur ein Minimum der Substanz zurückbleibt, und verringert Verluste durch thermale Zersetzung
- Aus Borosilikatglas für chemische Beständigkeit und thermale Leistungsfähigkeit
Spezifikation
Birnenförmig | |
Borosilikatglas | |
38 mm |
25 ml | |
100 mm |