Learn More
Quickfit™ Rundkolben aus Borosilikatglas mit Seitenhals mit Septum
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
Packungsgröße:
5 Stück
Beschreibung
- Ein vertikaler Mittelhals mit präzisionsgeschliffenem Quickfit™ Buchse, in die ein Quickfit™ Konus passt
- Ein abgewinkelter Seitenhals, der mit einem Gummiseptum abgedichtet werden kann, um kleine Flüssigkeitsmengen mit einer Spritze einfach und sicher zu handhaben
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1773, ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 10 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Entwickelt für Präparationen im Semimikro- und Mikromaßstab. |
| Höhe (metrisch) | 60 mm |
| Flaschenhalstyp | Septum-Seitenhals |
| Schliffverbindung | 14/23 |
| Bodenform | Rund |