Learn More
Quickfit™ Jodzahlkolben aus Borosilikatglas
Entspricht BS 2735
127.00 CHF - 749.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | BS 2735 |
---|---|
Beschreibung | Oberteil:Tassenförmig |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11333714
|
Quickfit
FIB250/3 |
250 ml | 24/29 |
127.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 16-09-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
12959333
|
Quickfit
FIB500/3 |
500 ml | 24/29 |
134.00 CHF
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15507850
|
Quickfit
FIB500/4 |
500 mL | 29/32 |
749.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15597840
|
Quickfit
FIB250/4 |
250 mL | 29/32 |
692.00 CHF
10 Stück |
Verfügbar ab: 27-11-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
Entspricht BS 2735
- Entspricht BS 2735
- Für die Bestimmung von Jod
- Der Kolben verfügt über eine geschliffene Buchse und eine becherförmige Oberseite
- Der Stopfen hat einen verlängerten Griff, der weit über die Flüssigkeitsversiegelung hinausragt
Spezifikation
BS 2735 | |
Oberteil:Tassenförmig |