Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15567820
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
15567820 500 mL 5 Stück
11351895 100 ml 1 Stück
12613182 50 ml 2 Stück
15547820 1000 mL 5 Stück
15557820 250 mL 5 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 15567820 Lieferant Quickfit Lieferanten-Nr. FD500/3
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    217.35 CHF
    180.77 CHF / 5 Stück
    Sparen 36.58 CHF
    16% Rabatt
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Einfache Entfernung von Feststoffrückständen
  • Optimal für den Einsatz mit Rotationsverdampfern
  • Große Oberfläche für schnelle Verdunstung
  • Robuste, schwere Wandkonstruktion für zusätzliche Festigkeit
  • Die Form ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 mL
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 165 mm