Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
Marke:  Quickfit FD250/3
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15557820
  • 216.00 CHF / 5 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-11-2025
Beschreibung
  • Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
  • Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
  • Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
  • Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
250 mL
Borosilikatglas
148 mm
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 250 ml