Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Ermöglicht die einfache Entfernung fester Rückstände
Marke: Quickfit FD1L/3
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
1000 mL | |
Borosilikatglas | |
204 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas > Kapazität: 1000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur