Learn More
Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 mL
500 mL
1000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
5 Stück
Beschreibung
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 108 mm |