Learn More
Quickfit™ Erlenmeyer-Kolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Normschliff-Hülse
Artikelnummer. 12569205
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
25 ml
50 ml
100 ml
150 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 mL
Höhe (metrisch):
54 mm
70 mm
85 mm
90 mm
100 mm
116 mm
118 mm
130 mm
175 mm
175 mm
220 mm
220 mm
270 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
42 mm
51 mm
64 mm
74 mm
85 mm
101 mm
130 mm
160 mm
160 mm
Schliffverbindung:
14/23
19/26
24/29
29/32
34/35
Packungsgröße:
10 Stück
2 Stück
20 Stück
5 Stück
Artikelnummer. 12569205
Marke: Quickfit FE100/4
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Borosilikatglas. Quickfit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Schliffhülse entsprechen ISO 4797.
Aus Borosilikatglas.Der QuickFit Jointed Ware™ Quickfit™ Erlenmeyerkolben aus Glas mit Quickfit Normschliffbuchse ist ISO 4797-konform.
  • Entspricht ISO 4797
  • Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
  • Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hoher Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 4797
Kapazität (metrisch) 100 ml
Material Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 100 mm
Enthält Geschliffene Buchse
Form Konisch
Schliffverbindung 29/32
Außendurchmesser (metrisch) 64 mm