Learn More
DWK Life Sciences Schnellverschluss, aus Edelstahl, mit Haltesegmenten
Der Schnellspannverschluss dient zum Verschließen von Planflanschgefäßen.
Marke: DWK Life Sciences 290716104
108.30 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
Der Schnellspannverschluss verschließt Planflanschgefäße und sichert den Deckel. Ein Verrutschen oder unkoltrolliertes Öffnen ist nicht möglich. Der Verschluss ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und weist drei Haltesegmente auf.- Mit Haltesegmenten
- Schnelles Verschließen durch Schnellspannverschluss
Spezifikation
Je 1 | |
Schnellverschlussklammer für Verschluss | |
DN 200 |
Edelstahl | |
Schnellspannklemme für Verschluss; Zubehör für Gefäße mit flachem Flansch |