Learn More
DWK Life Sciences Schnellverschluss, aus Edelstahl, mit Haltesegmenten
Der Schnellspannverschluss dient zum Verschließen von Planflanschgefäßen.
66.30 CHF - 114.00 CHF
Spezifikation
Menge | Je 1 |
---|---|
Material | Edelstahl |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Schnellverschlussklammer für Verschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Schnellspannklemme für Verschluss; Zubehör für Gefäße mit flachem Flansch |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10100161
|
DWK Life Sciences
290714609 |
DN 100 |
84.50 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10464691
|
DWK Life Sciences
290713407 |
DN 60 |
66.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10683331
|
DWK Life Sciences
290715108 |
DN 120 |
89.30 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12656203
|
DWK Life Sciences
290715708 |
DN 150 |
99.45 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10170201
|
DWK Life Sciences
290716104 |
DN 200 |
114.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Der Schnellspannverschluss verschließt Planflanschgefäße und sichert den Deckel. Ein Verrutschen oder unkoltrolliertes Öffnen ist nicht möglich. Der Verschluss ist aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und weist drei Haltesegmente auf.- Mit Haltesegmenten
- Schnelles Verschließen durch Schnellspannverschluss
Spezifikation
Je 1 | |
Edelstahl | |
Schnellverschlussklammer für Verschluss | |
Schnellspannklemme für Verschluss; Zubehör für Gefäße mit flachem Flansch |