Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad Q 3400
Hochreine Quarz-Mikrofasern, gehärtet für hervorragendes Gewicht und Stabilität und besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen.
Marke:  Sartorius Stedim Biotech™ Q3400--25------G
Additional Details : Gewicht : 0.07000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15953020
  • 59.45 CHF / 25 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Frei von Glasfasern und Bindemitteln
  • Analyse der Staubmengen nach EN 13284 1:2001
  • Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen (Luftverschmutzung)
  • Analyse von heißen und sauren Gasen
  • Analyse der Spurenelemente
  • Analytische und gravimetrische Analysen
  • Bestimmung der PM10/PM2.5-Massenkonzentration in Rauchgas– Messung bei niedrigen Konzentrationen durch Einsatz von Impaktoren nach ISO 23210:2009
  • nicht steril, Großpackung
Spezifikation
Spezifikation
85 g/m2
Scheibe
Nicht steril
Hydrophil
900 °C
25 mm
Weiß
Gehärtetes Quarzmikrofaser
Gehäuse Q3400
25/Packung
0.43 mm