Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad Q 3400
Hochreine Quarz-Mikrofasern, gehärtet für hervorragendes Gewicht und Stabilität und besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen.
59.45 CHF - 1140.00 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Format | Scheibe |
Material | Gehärtetes Quarzmikrofaser |
Sterilität | Nicht steril |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15943020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--20------G |
20 mm | 25/Packung |
59.45 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15953020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--25------G |
25 mm | 25/Packung |
59.45 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15963020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--30------G |
30 mm | 25/Packung |
86.40 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15973020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--37------G |
37 mm | 25/Packung |
86.40 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 30-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15983020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--45------G |
45 mm | 25/Packung |
106.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15993020
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--50------G |
50 mm | 25/Packung |
119.00 CHF
25 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15903030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--82------N |
82 mm | 100/Packung |
775.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15913030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400--90------N |
90 mm | 100/Packung |
845.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15923030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400-142------K |
142 mm | 50/Packung |
845.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15933030
|
Sartorius Stedim Biotech™
Q3400-150------K |
150 mm | 50/Packung |
1140.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 27-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Frei von Glasfasern und Bindemitteln
- Analyse der Staubmengen nach EN 13284 1:2001
- Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen (Luftverschmutzung)
- Analyse von heißen und sauren Gasen
- Analyse der Spurenelemente
- Analytische und gravimetrische Analysen
- Bestimmung der PM10/PM2.5-Massenkonzentration in Rauchgas– Messung bei niedrigen Konzentrationen durch Einsatz von Impaktoren nach ISO 23210:2009
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Scheibe | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
0.43 mm |
Weiß | |
Gehärtetes Quarzmikrofaser | |
Gehäuse Q3400 | |
900 °C |