Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Quarz-Mikrofaserfilter, Scheiben, Gütegrad Q 3400
Hochreine Quarz-Mikrofasern, gehärtet für hervorragendes Gewicht und Stabilität und besonders geeignet für die Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ Q3400-150------K
Additional Details : Gewicht : 0.07600kg
Beschreibung
- Frei von Glasfasern und Bindemitteln
- Analyse der Staubmengen nach EN 13284 1:2001
- Emissionsüberwachung bei hohen Temperaturen (Luftverschmutzung)
- Analyse von heißen und sauren Gasen
- Analyse der Spurenelemente
- Analytische und gravimetrische Analysen
- Bestimmung der PM10/PM2.5-Massenkonzentration in Rauchgas– Messung bei niedrigen Konzentrationen durch Einsatz von Impaktoren nach ISO 23210:2009
- nicht steril, Großpackung
Spezifikation
85 g/m2 | |
Scheibe | |
Nicht steril | |
Hydrophil | |
900 °C | |
150 mm |
Weiß | |
Gehärtetes Quarzmikrofaser | |
Gehäuse Q3400 | |
50/Packung | |
0.43 mm |