Learn More
Socorex™ Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem
Für die einfache Rack-Beladung. Das Socorex™ Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem enthält gefüllte Tabletts für den sofortigen Transfer in ein Rack ohne Kontaminationsrisiko.
Marke: Socorex™ 3070.0200T
Additional Details : Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Einfache Gestellbeladung.
- Sofortiger Transfer ohne Kontaminationsrisiko.
- Die intelligente, wiederverschließbare Tipfill-Box reduziert Lagerplatz, Abfallvolumen und Versandkosten.
Spezifikation
200 µl | |
Naturfarben | |
96 Stck./Gestell | |
Ja |
200 μ l | |
Universal, abgeschrägt | |
10/Packung, 10 Packungen/Karton | |
Qualitix™ |