missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Socorex™ Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem
Für die einfache Rack-Beladung. Das Socorex™ Qualitix™ Tipfill Nachfüllsystem enthält gefüllte Tabletts für den sofortigen Transfer in ein Rack ohne Kontaminationsrisiko.
54.30 CHF - 59.55 CHF
Spezifikation
Farbe | Naturfarben |
---|---|
Verpackung | 96 Stck./Gestell |
Einwegprodukt | Ja |
Produktlinie | Qualitix™ |
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Spitzenform | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15750659
|
Socorex™
3070.1000T |
Universalspitze, fein zulaufend |
54.30 CHF
480 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15760649
|
Socorex™
3070.0200T |
Universal, abgeschrägt |
59.55 CHF
960 Stück |
Verfügbar ab: 28-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Einfache Gestellbeladung.
- Sofortiger Transfer ohne Kontaminationsrisiko.
- Die intelligente, wiederverschließbare Tipfill-Box reduziert Lagerplatz, Abfallvolumen und Versandkosten.
Spezifikation
Naturfarben | |
96 Stck./Gestell | |
Ja | |
Qualitix™ |