Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 200 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 200μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
Marke: Socorex™ 3080.0200GR
Additional Details : Gewicht : 0.78000kg
Beschreibung
- Deckt eine Reihe von Größen ab.
- Autoklavierbar.
- Optimale Dichtheit bei Socorex™ Pipetten und eine umfangreiche Kompatibilität mit anderen Marken.
- Verschiedene Spitzenversionen sind erhältlich.
Spezifikation
200 µl | |
Ungefiltert | |
Ja | |
96 Stck./Gestell | |
Ja | |
Qualitix™ |
200 μ l | |
Nicht steril | |
Kapillarspitze für Gel-Beladung | |
6/Packung, 8 Packungen/Karton | |
Mikropipette |