Learn More
Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen, 200 μl
Die hochwertigen, autoklavierbaren Mikropipettenspitzen decken eine Vielzahl von Größen ab und passen auf zahlreiche Mikropipettenmarken. Socorex™ Qualitix™ Mikropipettenspitzen für 200μl sind auch in verschiedenen Formen erhältlich, um den Flüssigkeitstransfer zu erleichtern.
28.30 CHF - 105.00 CHF
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 µl
Dispensierungsvolumen (metrisch) 200 μ l
Gefiltert Ungefiltert
Autoklavierbar Ja
Einwegprodukt Ja
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 7
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verpackung Sterilität Spitzenform Preis Menge & Verfügbarkeit  
15700649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3070.0200B
1000/Beutel Nicht steril Universal, abgeschrägt
28.30 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15740649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3070.0200R
96 Stck./Gestell Nicht steril Universal, abgeschrägt
71.55 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15750649
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3070.0200RS
96 Stck./Gestell Steril Universal, abgeschrägt
75.80 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 11-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15760679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3290.0200B
1000/Beutel Nicht steril Normale Spitze, abgeschrägt
33.25 CHF
1000 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15770679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3290.0200R
96 Stck./Gestell Nicht steril Normale Spitze, abgeschrägt
66.75 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 27-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15780659
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3080.0200GR
96 Stck./Gestell Nicht steril Kapillarspitze für Gel-Beladung
105.00 CHF
576 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15780679
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Socorex™
3290.0200RS
96 Stck./Gestell Steril Normale Spitze, abgeschrägt
75.80 CHF
960 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Deckt eine Reihe von Größen ab.
  • Autoklavierbar.
  • Optimale Dichtheit bei Socorex™ Pipetten und eine umfangreiche Kompatibilität mit anderen Marken.
  • Verschiedene Spitzenversionen sind erhältlich.
Spezifikation
Spezifikation
200 µl
Ungefiltert
Ja
Qualitix™
200 μ l
Ja
Mikropipette