Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, Glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ qualitative/technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine mittelschnelle Filterung wünschenswert ist.
Marke: Sartorius Stedim Biotech™ FT-3-305-070
Additional Details : Gewicht : 0.02500kg
Beschreibung
- Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Lintern
- Mittelschnelle Filtration.
- Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
65 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
30 Sekunden | |
100/Packung | |
70 mm |
Scheibe | |
7 bis 10 μm | |
3 m/N | |
0,14 mm |