Learn More
Sartorius Stedim Biotech™ Qualitative/Technische Papiere, Glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N
Sartorius Stedim Biotech™ qualitative/technische Papiere, glatt, Scheiben, Gütegrad 3 m/N eignen sich für analytische und technische Zwecke, bei denen eine mittelschnelle Filterung wünschenswert ist.
8.45 CHF - 54.95 CHF
Spezifikation
Flächengewicht | 65 g/m2 |
---|---|
Format | Scheibe |
Material | Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) |
Particle Retention | 7 bis 10 μm |
Filtrationsgeschwindigkeit | 30 Sekunden |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15922910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-055 |
55 mm |
8.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 10-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15932910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-070 |
70 mm |
8.45 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15942910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-090 |
90 mm |
9.30 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-230 |
230 mm |
24.70 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 18-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962910
|
Sartorius Stedim Biotech™
FT-3-305-320 |
320 mm |
54.95 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 29-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Hergestellt aus raffiniertem Zellstoff und Lintern
- Mittelschnelle Filtration.
- Nicht steril und in Großpackungen
Spezifikation
65 g/m2 | |
Baumwolleinsätze und raffinierter Zellstoff (>95 % Alpha-Zellulose) | |
30 Sekunden | |
100/Packung |
Scheibe | |
7 bis 10 μm | |
3 m/N | |
0,14 mm |