Learn More
MP Biomedicals™ qPCR& Go Probe Hi-ROX Kit
Schneller und empfindlicher qPCR Probe Master Mix. Für die meisten ABI Plattformen
Marke:  MP Biomedicals™ 11EBI04050
Additional Details : Gewicht : 0.00200kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15808551
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Beschreibung
Beschreibung
  • Das qPCR& Go Probe Hi-ROX Kit wurde für eine schnelle, hochgradig reproduzierbare Echtzeit-PCR entwickelt und für gängige Echtzeit-PCR-Geräte validiert.
  • Das Kit wurde für die Verwendung mit Sondenerkennungstechnologie entwickelt, einschließlich TaqMan™, Scorpions™ und molekulare Beacon Sonden.
  • Eine Kombination aus den neuesten Fortschritten in der Pufferchemie, den PCR-Enhancern und der Heißstart-DNA-Polymerase gewährleisten, dass das qPCR& Go Probe Kit schnelle, hochspezifische und ultraempfindliche Echtzeit-PCR-Ergebnisse liefert.
  • qPCR& Go Probe wird als 2x Mastermix geliefert, der alle Komponenten enthält, die für die Echtzeit-PCR erforderlich sind, einschließlich dNTPs, Stabilisatoren und Enhancer.
Spezifikation
Spezifikation
dNTPs, Stabilisatoren und Verstärker Aufbewahrung bei -20 °C
qPCR-Kit
Real Time PCR (qPCR)
500
Schneller und empfindlicher qPCR Probe Master Mix. Für die meisten ABI Plattformen.
5 x 1 ml
2x
Sonderangebote
Unless specified otherwise, MP Biomedical's products are for research or further manufacturing use only, not for direct human use.