Learn More
Corning™ Pyroceram™ Digitale Rührer mit Oberplatte, 230 V
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-4747029 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Modell:
PC-610D (CE-Kennzeichnung)
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10655105
Marke: Corning™ 6796610D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das preisgünstige Gerät zeigt präzise Rührgeschwindigkeiten in der praktischen digitalen Anzeige an.
  • Pyroceram-Oberplatte
  • Digitale Anzeige blinkt, wenn die eingestellten Rührgeschwindigkeiten erreicht werden
  • Rührgeschwindigkeiten bei ±5 % der ausgewählten Einstellung
  • Ein-/Ausschalter warnt, wenn das Gerät angeschlossen ist
  • Die angewinkelte Vorderseite minimiert Beschädigungen durch verschüttete Flüssigkeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Geschwindigkeit 60 bis 1.150 U/min
Deckplattenmaterial Pyroceram
Spannung 230 V
Wirkleistung 70 W
Höhe (metrisch) 12,2 cm
Länge (metrisch) 40,1 cm
Länge obere Platte (angloamerikanisch) 10 in.
Länge obere Platte (metrisch) 25,4 cm
Breite obere Platte (angloamerikanisch) 10 in.
Breite obere Platte (metrisch) 25,4 cm
Breite (metrisch) 26,9 cm
Elektrische Anforderungen 230 V, 50 Hz
Stromstärke 0,4 A
Frequenz 50 Hz
Modell PC-610D (CE-Kennzeichnung)
Gewicht (metrisch) 5,2 kg