Learn More
Pyrex™ Pyrex™ thermoplastische Polyester-Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Einlage
Sorgen für eine wirksame Abdichtung, während der PTFE-beschichtete Einsatz vor aggressiven Chemikalien schützt. Pyrex™ Schraubverschlüsse aus Polyester mit PTFE-beschichtetem Einsatz eignen sich optimal für den Einsatz bei hohen Temperaturen.
Marke: Pyrex™ 4526/25D
Beschreibung
Sorgt für eine effektive Abdichtung, während die PTFE-beschichtete Auskleidung vor chemischen Angriffen schützt.Pyrex™ Schraubverschlüsse aus Polyester mit PTFE-beschichteter Auskleidung sind ideal für Hochtemperaturanwendungen.
- Für den Gebrauch mit Flaschen der 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 Reihe
- Ideal für Anwendungen mit hohem Druck und aggressiven Chemikalien
- Kappe aus Thermoplast-Polyester mit PTFE-beschichteter Versiegelungsscheibe
- Widersteht Heißluftsterilisation von bis zu 180 °C
- PTFE-Versiegelungsscheibe ist gegen chemische Angriffe beständig
Spezifikation
Rot | |
Thermoplastisches Polyester | |
Heißluftsterilisiert | |
PTFE-beschichtet | |
Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 |
Schraubverschluss | |
10/Packung | |
25 mm | |
Nicht autoklavierbar | |
Schraubkappe |