Learn More
Pyrex™ Pyrex™ thermoplastische Polyester-Schraubkappe mit PTFE-beschichteter Einlage
66.74 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
25 mm
32 mm
45 mm
Beschreibung
Sorgt für eine effektive Abdichtung, während die PTFE-beschichtete Auskleidung vor chemischen Angriffen schützt.Pyrex™ Schraubverschlüsse aus Polyester mit PTFE-beschichteter Auskleidung sind ideal für Hochtemperaturanwendungen.
- Für den Gebrauch mit Flaschen der 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 Reihe
- Ideal für Anwendungen mit hohem Druck und aggressiven Chemikalien
- Kappe aus Thermoplast-Polyester mit PTFE-beschichteter Versiegelungsscheibe
- Widersteht Heißluftsterilisation von bis zu 180 °C
- PTFE-Versiegelungsscheibe ist gegen chemische Angriffe beständig
Spezifikation
Verschlusstyp | Schraubverschluss |
Zur Verwendung mit (Geräte) | Flaschen der Serie 1516, 1517, 1518, 1519 und 1520 |
Farbe | Rot |
Beschreibung | Schraubverschluss |
Material | Thermoplastisches Polyester |
Menge | 10/Packung |
Sterilität | Heißluftsterilisiert |
Gewindegröße (metrisch) | 25 mm |
Auskleidungsmaterial | PTFE-beschichtet |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |