Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Zur Verwendung mit schwarzen SVL™ PBT-Schraubverschlüssen
Marke: Pyrex 4513/22M
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
- Autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
Ersatzeinsatz | |
22 mm | |
PTFE, Gummi |