Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Zur Verwendung mit schwarzen SVL™ PBT-Schraubverschlüssen
2.00 CHF - 81.70 CHF
Produkte 10
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
10309984
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/13M
13 mm
23.55 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10534155
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/15M
15 mm
28.35 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12525007
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/18M
18 mm
44.70 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10480465
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/20M
20 mm
48.10 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10788015
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/22M
22 mm
52.60 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10034314
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/25M
25 mm
56.55 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12259319
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/30M
81.70 CHF
20 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10213340
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/42M
42 mm
79.55 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11393484
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/60M
60 mm
70.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-09-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11308044
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
4513/22M
22 mm Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
N/A Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
  • Autoklavierbar bis 121 °C