Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Zur Verwendung mit schwarzen SVL™ PBT-Schraubverschlüssen
Marke:  Pyrex 4513/22M
49.97 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.01100kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10788015
  • 52.60 CHF / 20 Stück
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
  • Autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
Spezifikation
Ersatzeinsatz
22 mm
PTFE, Gummi