Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Zur Verwendung mit schwarzen SVL™ PBT-Schraubverschlüssen
Marke: Pyrex 4513/42M
75.57 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.04000kg
Beschreibung
- Chemische Beständigkeit durch die Dichtungsscheibe mit PTFE-Oberfläche
- Autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
42 mm | |
Ersatzeinsatz | |
10 Packung |
Autoklavierbar | |
Weiß |