Learn More
Pyrex™ Roux-Kultur-Kolben mit versetztem Hals
Artikelnummer. 12574257
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
600 ml
1200 ml
Packungsgröße:
10 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) Packungsgröße
12574257 1200 ml 10 Stück
13411859 600 ml 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 12574257 Lieferant Pyrex Lieferanten-Nr. 1350/06M
Verfügbar ab: 19-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Ideal für Zellkulturen
  • Hergestellt aus chemisch inerten Pyrexglas für eine kontaminationsfreie Umgebung
  • Widersteht wiederholtem Autoklavieren /li>
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 1200 ml
Material Borosilikatglas
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für Kulturarbeiten
Flaschenhalstyp Versetzt
Anzahl pro Packung 10