Learn More
Pyrex™ Weithalskolben aus Borosilikatglas mit flachem Boden
Artikelnummer. p-8401023
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
250 ml
500 ml
1000 mL
2000 ml
Packungsgröße:
10 Stück
30 Stück
Artikelnummer. 10427230
Marke: Pyrex 1080/08D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
  • Entspricht ISO 24450
  • Mit weitem Hals zur einfachen Zugabe von festen Proben usw.
  • Flacher Sockel zum Aufstellen auf Arbeitstischen, Kochplatten usw.
  • Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit für kontaminationsfreie Leistung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 24450
Kapazität (metrisch) 250 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex Glas
Höhe (metrisch) 140 mm