Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556. Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb. Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
Marke:  Pyrex 1170/08M
228.60 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 4.05000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 12693182
  • 396.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 12-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
  • Entspricht ISO 6556
  • Kolben vom Typ Büchner für die Vakuumfiltration
  • Hohe mechanische Festigkeit durch dicke Wände
  • Boden mit Besatz als Schutz vor Oberflächenabrieb
  • Mit integriertem Seitenhals aus Glas zum Anschließen von flexiblen Schläuchen mit einer Bohrung von 9 mm
Spezifikation
Spezifikation
ISO 6556
45 mm
Borosilikatglas
135 mm
Bauart:Erlenmeyer
1000 ml
230 mm
43