Learn More
Pyrex™ Vakuum-Saugflasche aus Borosilikatglas mit seitlichem Anschluss
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556. Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb. Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
Marke: Pyrex 1170/04M
410.40 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 3.26250kg
Descripción
Die Konstruktion aus Borosilikatglas entspricht ISO 6556.Der Pyrex™ Vakuumfilterkolben aus Borosilikatglas mit Seitenarm ist dickwandig, um höhere mechanische Festigkeit zu gewährleisten; der „genoppte“ Boden minimiert den Oberflächenabrieb.Diese Büchner-Kolben verfügen über einen integrierten Seitenarm aus Glas für flexible Schläuche mit 9 mm Bohrung, die für die Vakuumfiltration erforderlich sind.
- Entspricht ISO 6556
- Kolben vom Typ Büchner für die Vakuumfiltration
- Hohe mechanische Festigkeit durch dicke Wände
- Boden mit Besatz als Schutz vor Oberflächenabrieb
- Mit integriertem Seitenhals aus Glas zum Anschließen von flexiblen Schläuchen mit einer Bohrung von 9 mm
Especificaciones
ISO 6556 | |
34 mm | |
Borosilikatglas | |
85 mm |
Bauart:Erlenmeyer | |
250 ml | |
155 mm | |
33 |