Learn More
Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen. Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen. Jede Flasche wird mit einem Polypropylen-Verschluss und einem Ausgießring geliefert. Für den Einsatz bis 140 °C.
119.00 CHF - 228.00 CHF
Spezifikation
Enthält Kappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas
Closure Included Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Kapazität (metrisch) Verschlussgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12053333
Unterlagen ansehen
Pyrex
1520/04D
100 ml 32 mm
119.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 04-12-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12063333
Unterlagen ansehen
Pyrex
1520/06D
250 ml 45 mm
126.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-05-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
11993779
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1520/08D
500 ml 45 mm
162.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 01-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
12073333
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
1520/10D
1000 ml 45 mm
228.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 06-10-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen.Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen.Jede Flasche wird mit einer Polypropylen-Kappe und einem Ausgießring geliefert.Für den Einsatz bis 140 °C.
  • Quadratische Form ermöglicht engere Stapelung in Wasserbädern oder Regalen
  • Bis zu 20 % Platzersparnis gegenüber runden Flaschen
  • Flasche komplett mit Kappe aus Polypropylen und Ausgießring
  • Zur Verwendung bis 140 °C
  • Gedruckt mit einem Nachverfolgbarkeitscode: downloadbares Chargenzertifikat
Spezifikation
Spezifikation
Kappe und Ausgießring
Ja
Quadratisch
Kappe
Borosilikatglas
Weit
Polypropylen
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas