Learn More
Pyrex™ Quadratische Medienflaschen aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11993779
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Verschlussgröße:
32 mm
45 mm
45 mm
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 11993779
Marke: Pyrex 1520/08D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Pyrex™ Borosilikatglas. Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen. Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen. Jede Flasche wird mit einem Polypropylen-Verschluss und einem Ausgießring geliefert. Für den Einsatz bis 140 °C.
Aus Pyrex™ Borosilikatglas.Pyrex™ quadratische Laborflaschen aus Borosilikatglas für Medien ermöglichen ein engeres Stapeln in Wasserbädern oder auf Regalen.Die quadratische Form spart bis zu 20 % Platz im Vergleich zu runden Flaschen.Jede Flasche wird mit einer Polypropylen-Kappe und einem Ausgießring geliefert.Für den Einsatz bis 140 °C.
  • Quadratische Form ermöglicht engere Stapelung in Wasserbädern oder Regalen
  • Bis zu 20 % Platzersparnis gegenüber runden Flaschen
  • Flasche komplett mit Kappe aus Polypropylen und Ausgießring
  • Zur Verwendung bis 140 °C
  • Gedruckt mit einem Nachverfolgbarkeitscode: downloadbares Chargenzertifikat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 500 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 16,9 oz.
Farbe Durchsichtig
Enthält Kappe und Ausgießring
Material Pyrex Borosilikatglas
Closure Included Ja
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Quadratisch
Höhe (metrisch) 181 mm
Produkttyp Medienflasche
Höhe (angloamerikanisch) 7,1 in.
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 78 mm
Verschlusstyp Kappe