Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas. Pyrex™ Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
Marke:  Pyrex 1515/20D
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15517690
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
Lagern Sie Reagenzien, analytische Standards und Kulturmedien in diesen Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas sind für die Heißluftsterilisation bis 180 °C geeignet und weisen eine ausgezeichnete chemische Beständigkeit auf.
  • Entspricht ISO 4796-1
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Chemikalien und hohe Temperaturen
  • Im Lieferumfang sind PBT-Schraubverschlüsse mit einer PTFE-beschichteten Dichtungsscheibe enthalten
  • Autoklavierbar
  • Weiße Graduierungen und Beschriftungsbereiche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
15.000 ml
Borosilicate Glass
Black
Yes
460 mm
Phenolharz
258 mm
Autoklavierbar
Ideal for storage of reagents, analytical standards and culture media etc
1/PK
ISO 4796-1
Yes
PTFE
60 mm
Schraubkappe
Dokumentation
Product Information
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas > Capacity: 15000mL; Dimensions: 258 dia. x 460mmH