Learn More
Pyrex™ Reagenzienflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring
Artikelnummer. 12643796
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 ml
1000 ml
100 ml
15.000 ml
150 mL
20.000 ml
2000 ml
250 ml
25 ml
3500 mL
5000 ml
500 ml
50 ml
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 12643796
Marke: Pyrex 1516/22D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas. Pyrex™ Reagenzflasche aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr widerstandsfähig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Ansatz für gleichmäßiges Ausgießen.
Mischen und lagern Sie zahlreiche Kulturmedien in diesen Reagenzflaschen aus Glas.PyrexTM Reagenzflaschen aus Borosilikatglas mit Polypropylenverschluss und Ausgießring sind sehr beständig gegenüber Chemikalien und haben einen abfallenden Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen.
  • Flaschen mit Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring
  • Entsprechen ISO 4796
  • Mit aufgedrucktem Nachverfolgungscode zum Herunterladen eines Chargenzertifikats
  • Abfallender Schulterbereich für gleichmäßiges Ausgießen
  • Graduierungen und Markierungsbereich in weiß
  • Hergestellt aus temperatur- und chemikalienbeständigem Borosilikatglas
  • Verwendbar bis 140 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 20.000 ml
Kapazität (angloamerikanisch) 5.3 gal.
Farbe Durchsichtig
Durchmesser (angloamerikanisch) 11.8 in.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal zur Mischung und Lagerung von Kulturmedien
Enthält Schraubverschluss und Ausgießring aus Polypropylen
Material Borosilikatglas
Anzahl pro Packung 1/PK
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) 45mm
Zertifizierung/Konformität ISO 4796
Closure Included Ja
Einwegprodukt Reusable
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 510 mm
Produkttyp Reagent Bottle
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlussgröße 45 mm
Durchmesser (metrisch) 300 mm
Verschlusstyp Schraubkappe