Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 11982609
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
10000 ml
12000 ml
20000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
18 mm
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 11982609
Marke: Pyrex 1070/24D
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Pyrex™ Glas gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel. Pyrex™ Enghals-Siedekolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas entsprechen der Norm ISO 1773. Die hervorragende chemische Beständigkeit gewährleistet kontaminationsfreie Leistung. Mit Markierung in weißer Emailfarbe und Flachboden, der ein Verschütten verhindert.
  • Entspricht ISO 1773
  • Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
  • Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
  • Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
  • Mit Markierungsfläche aus weißem Email
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ISO 1773
Innendurchmesser (metrisch) Hals 36 mm
Kapazität (metrisch) 1000 ml
Material Borosilikatglas, Pyrex™
Höhe (metrisch) 200 mm
Flaschenhalstyp Enghals
Bodenform Flach
Außendurchmesser (metrisch) 131 mm