Learn More
Pyrex™ Enghalskolben mit flachem Boden aus Borosilikatglas
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
4000 ml
6000 ml
10000 ml
12000 ml
20000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
50 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
207 mm
237 mm
280 mm
300 mm
341 mm
Innendurchmesser (metrisch) Hals:
18 mm
18 mm
30 mm
36 mm
45 mm
45 mm
57 mm
57 mm
60 mm
Höhe (metrisch):
100 mm
110 mm
140 mm
170 mm
200 mm
250 mm
300 mm
340 mm
360 mm
465 mm
558 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Beschreibung
- Entspricht ISO 1773
- Flacher Boden für das Stellen auf Tische und Heizplatten etc.
- Hergestellt aus Pyrex™ Glas für eine hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Ausgezeichnete chemische Haltbarkeit für eine kontaminationsfreie Leistungsfähigkeit
- Mit Markierungsfläche aus weißem Email
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | ISO 1773 |
| Innendurchmesser (metrisch) Hals | 57 mm |
| Kapazität (metrisch) | 6000 ml |
| Material | Borosilikatglas, Pyrex™ |
| Höhe (metrisch) | 340 mm |
| Flaschenhalstyp | Enghals |
| Bodenform | Flach |
| Außendurchmesser (metrisch) | 237 mm |