Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Rundkolben aus Borosilikatglas
Bei diesen robusten, birnenförmigen Kolben lassen sich Feststoffrückstände mühelos entfernen. Quickfit™ Mittelhals-Rundkolben aus Borosilikatglas zeichnen sich durch eine große Oberfläche für schnelle Verdunstung aus.
Marke: Pyrex™ FD100/4RE
51.21 CHF gültig bis 2025-07-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24135" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Mit diesem robusten, birnenförmigen Kolben können Sie feste Rückstände mühelos entfernen.Die Florentiner Flasche aus Borosilikatglas von Quickfit™ verfügt über eine große Oberfläche für eine schnelle Verdunstung.
- Ideal für den Gebrauch mit Rotationsverdampfern geeignet
- Große Oberfläche für ein schnelles Verdampfen
- Robuste Konstruktion mit schweren Wänden für zusätzliche Festigkeit
- Form erlaubt ein einfaches Entfernen von festen Rückständen
Spezifikation
100 ml | |
Borosilikatglas | |
107 mm | |
29/32 |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14
-
Mehrere Hersteller
Steigern Sie Ihre Getränketests mit Präzisionslösungen
Erhalten Sie erstaunliche Einsparungen bei Produkten für Ihre AnalysenAktionscode: 24135Gültig bis zum: 2025-07-13
Tage
29Stunden
13Minuten
31Sekunden
27