Learn More
Pyrex™ Fernbach-Kolben aus Borosilikatglas
Click to view available options
Verschlusstyp:
Delong
Schraubkappe
Flaschenhalstyp:
Delong
Mit Gewinde
Packungsgröße:
2 Stück
Beschreibung
- Großes Fläche-/Mengenverhältnis
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
- Mit 3 Schikanen für optimale und gleichmäßige Rührleistung
- Verfügbar in zwei Versionen
- Derlong Hals mit 38 mm Außendurchmesser zur Verwendung mit 4540/38P- und 4550/38M-Verschlüssen
- Mit GL45-Schraubkappe aus Polypropylen
- Die Version mit Schraubkappe ist kompatibel mit der Membran-Schraubkappe, separat erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 2800 ml |
| Material | Borosilikatglas |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung der Kulturen |
| Graduierungen | Ja |
| Höhe (metrisch) | 230 mm |
| Flaschenhalstyp | Mit Gewinde |
| Form | Konisch |
| Graduated | Ja |
| Verschlusstyp | Schraubkappe |
| Außendurchmesser (metrisch) | 210 mm |