Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Standard-Konusverbindung:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien.Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™ Borosilikatglas mit QuickFit™ Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
- Entspricht ISO 4797
- Konische Kolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Borosilikatglas für korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben mit hochwertigem Quickfit™ Sockel aus geschliffenem Glas
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Weiße emaillierte Graduierungen und Beschriftungsfeld
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 50 mL |
| Material | Borosilikatglas |
| Höhe (metrisch) | 85 mm |
| Anzahl pro Packung | 10 |
| Schliffverbindung | 19/26 |
| Standard-Konusverbindung | 19/26 |
| Außendurchmesser (metrisch) | 50 mm |