Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
50 mL
100 mL
250 ml
500 ml
1000 mL
Standard-Konusverbindung:
19/26
24/29
29/32
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien.Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™ Borosilikatglas mit QuickFit™ Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
- Entspricht ISO 4797
- Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | DIN 12387 |
| Kapazität (metrisch) | 1000 mL |
| Material | Borosilikatglas, Pyrex Glas |
| Graduierungen | Ja |
| Höhe (metrisch) | 208 mm |
| Form | Konisch |
| Standard-Konusverbindung | 29/32 |
| Beschriftungsfläche | Ja |
| Graduated | Ja |
| Außendurchmesser (metrisch) | 131 mm |