Learn More
Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Quickfit Schliffhülse
Glas-Erlenmyerkolben eignen sich zum Züchten von Kulturen und Lagern anderer Laborreagenzien. Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™-Borosilikatglas mit QuickFit™-Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
Marke: Pyrex 1132/20
274.29 CHF gültig bis 2025-06-13
Benutzen Sie den Promotions-Code "24123" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Glas-Erlenmyer-Kolben eignen sich zum Ablegen von Kulturen anbauen und dem Lagern anderer Laborreagenzien.Der Erlenmeyerkolben aus Pyrex™ Borosilikatglas mit QuickFit™ Glassockel ist robust und in verschiedenen Größen erhältlich.
- Entspricht ISO 4797
- Konischer Kolben mit Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Borosilikatglas für eine korrosionsfreie Leistungsfähigkeit und hohe Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Erlenmeyerkolben Quickfit™ Buchse aus geschliffenem Glas mit höchster Qualität
- Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas für höchste Beständigkeit gegen plötzliche Temperaturwechsel und chemische Korrosion
- Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
Spezifikation
DIN 12387 | |
Borosilikatglas, Pyrex™ | |
167 mm | |
29/32 | |
Ja |
500 ml | |
Ja | |
Konisch | |
Ja | |
105 mm |
Aktionen
-
Mehrere Hersteller
Preisbrecherische Deals für Laborglaswaren
Decken Sie sich mit Laborbechern, Kolben und mehr ein, bevor diese Angebote verschwinden.Aktionscode: 24123Gültig bis zum: 2025-06-14