Learn More
Pyrex™ Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas
Artikelnummer. 15527670
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 ml
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Höhe (metrisch):
57 mm
68 mm
76 mm
85 mm
105 mm
130 mm
160 mm
210 mm
280 mm
315 mm
Außendurchmesser (metrisch):
25 mm
30 mm
42 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
187 mm
Verschlussgröße:
15
22
30
42
42 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
20 Stück
5 Stück
50 Stück
Artikelnummer. 15527670
Marke: Pyrex™ 1137/11M
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit Schraubverschluss zur sicheren Aufbewahrung von Medien und Kulturen. Pryex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubkappe sind beständig gegen Temperaturwechsel und chemische Korrosion.
Lagern Sie Medien und Kulturen sicher mit einem Schraubverschluss.Pyrex™ Erlenmeyerkolben aus Borosilikatglas mit Schraubverschluss widerstehen plötzlichen Temperaturwechseln und chemischer Korrosion.
  • PBT-Schraubverschlüsse mit PTFE-beschichteter Dichtungsscheibe
  • Nach Erlenmeyer
  • Hergestellt aus Pyrex™ Borosilikatglas
  • Höchste Beständigkeit gegen plötzlichen Temperaturwechsel und chemische Korrosion
  • Graduierungen und Markierungspunkt aus weißem Email
  • Über die volle Kapazität graduiert
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussmaterial SVL™ Phenol, PTFE-beschichtet mit Kautschukdichtungsscheibe
Kapazität (metrisch) 5 ml
Material Borosilikatglas, Borosilicate Glass
Höhe (metrisch) 57 mm
Enthält Ungefähre Graduierungen
Form Konisch
Graduated Ja
Verschlusstyp Schraubverschluss
Außendurchmesser (metrisch) 25 mm
Verschlussgröße 15