Learn More
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse
Zur Verwendung mit schwarzen SVL™ PBT-Schraubverschlüssen
Marke: Pyrex 4513/30M
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Für den Einsatz mit PBT-Schraubverschlüssen
- Autoklavierbar bis 121 °C
Spezifikation
Autoklavierbar | |
PTFE | |
30 |
Dichtscheibe | |
20/Packung | |
PBT-Schraubverschlüsse |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Pyrex™ Ersatzdichtungen für Schraubverschlüsse > Gewindegröße: 30mm
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur