Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 60 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3700/10
940.50 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.66000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Sortiment an Büchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
- Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
- Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
125 mL | |
Pyrex Glas, Borosilikatglas | |
Zur bequemen Filtration von Lösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
5 |
13mm | |
180 mm | |
60mm | |
100mm | |
1,0 bis 1,6 μm |