Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 60 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
471.00 CHF - 990.00 CHF
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 125 ml
Durchmesser (metrisch) Stiel 13 mm
Material Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
Höhe (metrisch) 180 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur bequemen Filtration von Lösungen
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Porosität Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Porosität Porengröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
12613222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/02
1 100 bis 160 μm
476.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11317994
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/04
2 40 bis 100 μm
476.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11900955
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/01
0 160 bis 250 μm
471.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
11981025
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/06
3 16 bis 40 μm
477.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12643222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/08
4 10 bis 16 μm
471.00 CHF
5 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15567710
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Pyrex
3700/10
5 1,0 bis 1,6 μm
990.00 CHF
10 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-07-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
  • Umfangreiches Sortiment an Büchner-Filtertrichtern mit integrierten Sinterglasscheiben
  • Scheiben und Trichtergehäuse aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Glas
  • Für die praktische Filtration von Lösungen - Kein Filterpapier erforderlich - Hohe Beständigkeit gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierter Schwefelsäure
  • Verschiedene Scheibendurchmesser und Porositäten
Spezifikation
Spezifikation
125 ml
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas
Zur bequemen Filtration von Lösungen
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas
13 mm
180 mm
60 mm
100 mm