Learn More
Pyrex™ Büchner-Filtertrichter aus Glas, 60 mm Durchmesser
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas. Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht. Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
Marke: Pyrex 3700/08
447.45 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23259" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Additional Details : Gewicht : 0.55000kg
Beschreibung
Aus chemikalienbeständigem Pyrex™ Borosilikatglas.Der Pyrex™ 60 mm-Büchner-Glasfiltertrichter enthält eine integrierte Sinterglasscheibe, die ebenfalls aus Pyrex™ Glas besteht.Hohe Beständigkeit gegenüber den meisten korrosiven Stoffen und erfordert kein Filterpapier.
- Umfangreiches Angebot an Büchner-Filtertrichtern mit integral gesinterter Glasscheibe
- Scheibe und Trichterkörper sind aus chemisch beständigem Pyrex™ Glas hergestellt
- Für die praktische Filtration von Lösungen - Keine Füllmittel notwendig - Äußerst beständig gegen die meisten korrosiven Reagenzien, einschließlich Ammoniak und konzentrierte Schwefelsäure
- Auswahl an Scheibendurchmessern und Porositäten
Spezifikation
Büchner-Filtertrichter | |
13 mm | |
180 mm | |
60 mm | |
100 mm | |
10 bis 16 μm |
125 ml | |
Pyrex™ Borosilikatglas, Borosilikatglas | |
Zur bequemen Filtration von Lösungen | |
Integrierte Filterplatte, Scheibe aus Sinterglas | |
4 |