Learn More
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer wurde für die sichere Handhabung und Positionierung von Kolben verschiedener Größen entwickelt.
Marke:  OHAUS™ 30400102
59.40 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15742519
  • 61.50 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 18-11-2025
Beschreibung
  • Aus PVC
  • Zur Verwendung mit Kolben
  • Entwickelt zum sicheren Halt des Kolbens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
1
PVC
Kolbenklammer PVC 1.000 ml
Four Interlocking
Kolbenklammer
1000 ml-Kolben
Purple
5.66
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
OHAUS™ PVC-Kolbenklammer > Kann verwendet werden mit: 1000 ml-Kolben